主要文件
1.13187
Supelco
HPTLC板,硅胶60 F₂₅₄,带浓缩区5 x 2.5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 5 cm × 10 cm, glass support
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
特點:
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
層厚度:
150-200 μm
板長度 × 寬度:
5 cm × 10 cm
材料:
glass support
silica gel 60 matrix
孔徑:
60 Å medium pore diameter
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 plates
技術
HPTLC: suitable
層厚度
150-200 μm
板長度 × 寬度
5 cm × 10 cm
粒徑
5-6 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
25个玻璃板 5 x 10 cm
这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。我们的浓缩带板是基于两种吸附剂的不同吸附性能。第一种是使用样品的大孔浓缩吸附剂;第二个是用于分离的选择性层。无论斑点’的形状,大小或位置如何,样品始终集中为一条窄带,在该窄带中两个吸附剂重叠并且分离开始。这些平板使用户能够快速,轻松地应用任何类型的样品,甚至是大量稀释的样品。
應用
玻璃HPTLC硅胶60 F₂₅₄,带浓缩区5 x 2.5 cm板。硅胶HPTLC板,尺寸5 x 10 cm,25片。
聯結
替代:13187-1; 13187
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):5 - 7 µm
层厚度:150 - 200 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
层厚浓缩区:70 - 110 µm
浓缩区厚度的波动: ≤ 35 µm
色谱检测:
显色试验
hRf 值
- bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
18 - 24
- Ceres黑色G,显色试验,亲脂性:39 - 46
- 紫罗兰色,显色试验,亲脂性:59 - 66
在调节板上测定的典型值
洗脱液:甲苯(相对湿度 45%)