主要文件
1.12177
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) oxide
99+
别名:
Germanium(IV) oxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
GeO2
CAS号:
分子量:
104.64
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-180-8
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
solid
效力
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1115 °C
溶解度
4.5 g/L
密度
4.23 g/cm3 at 25 °C
體積密度
1430 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
InChI
1S/GeO2/c2-1-3
InChI 密鑰
YBMRDBCBODYGJE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3