主要文件
1.10620
Millipore
改良LMX肉汤符合MANAFI和OSSMER
for microbiology Fluorocult®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106200
NACRES:
NA.74
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
FluoroCult®
技術
microbiological culture: suitable
pH值
6.6-7.0 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
17 g/L
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Escherichia coli
coliforms
法律資訊
FLUOROCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2