文件
1.10123
Sigma-Aldrich
硫酸鱼精蛋白
for biochemistry
别名:
硫酸鱼精蛋白
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NB.21
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
製造商/商標名
Calbiochem®
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
警告
毒性:致癌/致畸(D)
分析報告
氮含量(凯氏定氮法;以干物质计):22.5 - 25.5 %
硫酸盐的含量测定(重量分析法;以干燥物质计算):16-22 %
鉴别(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色,结晶性粉末
溶液外观(5 mol/l;水):澄清至几乎澄清,无色至微黄色
吸光度(260-280 nm,10 g/l,1 cm,水): ≤ 0.1
比旋度(α 20/D,10 g/l,盐酸0.1 mol/L,以干燥品计):-65 至 -85
Fe(铁): ≤ 0.001 %
Hg(汞): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.002 %
干燥失重(105 °C;3 h): ≤ 5 %
法律資訊
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1