产品名称
甲醛测试, colorimetric, 10-100 mg/L (HCHO), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
formaldehyde
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-100 mg/L (HCHO)
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
2-8°C
相关类别
一般說明
方法:比色法,使用试纸条和试剂,10 - 20 - 40 - 60 - 100 mg/L (HCHO), MQuant®
甲醛可用作表面、医疗设备的消毒剂,还可用作粘合剂、固定剂或防腐剂的原料。MQuant® 甲醛测试包括试纸和所有必需的其他试剂。甲醛与三唑反应形成紫红色四嗪。将试纸条的反应区与各色度块进行目视比较,可半定量测定甲醛浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant® 和Spectroquant®测试)之前对甲醛浓度和可能的稀释因子进行估算。
可持续发展设计:
通过探索改善产品组合中现有产品的方法,我们始终一致地展现出我们对地球和可持续未来的承诺。最近我们评估了当前的MQuant®试纸产品线,目的是为了发现减少环境影响同时不影响产品性能的重要机会。
本品的环保贡献:
- 试纸用量减少
- 再生铝管包装
- 说明书电子化
欢迎了解详情:试纸小改变,环境大影响。
聯結
法律資訊
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
实验方案
Preparation of a standard solution for Formaldehyde