主要文件
1.09893
Supelco
缓冲浓缩液
(potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 13.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
别名:
缓冲液浓缩液,可配制500 ml缓冲液,pH 13.00 ± 0.05 (20°C)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12161705
NACRES:
NA.25
等級
analytical standard
品質等級
agency
according to DIN 19266
產品線
Titrisol®
pH值
13.1 (20 °C in H2O)
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Titrisol® 参考浓缩缓冲液[氯化钾/氢氧化钠;pH=13.00±0.05 (20 °C)] 是根据DIN 19268 ,采用玻璃复合电极和5点校准法,参照符合DIN 19266的认证一级参考标准品在 ISO/IEC 17025认可校准实验室进行分析。 Titrisol® 浓缩缓冲液结合了易用性和最大的精度,可用于 pH 仪器的常规校准和监测。如需制备即用型pH缓冲溶液,只需稀释Titrisol® 浓缩缓冲液。
特點和優勢
  • 可追溯至NIST和PTB一级标准参考物质
  • 分析标准级
  • 全面、批次特定的分析证书记录了不确定度数据和可追溯性。
分析報告
pH值(20 °C): 13.00 +/- 0.05
根据DIN 19266,使用标准缓冲液制备用参比物质进行多点校准(根据DIN 19268)后,用组合玻璃电极稀释至500 ml后测量。
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
標準品
产品编号
说明
价格
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1