主要文件
1.09844
Sigma-Aldrich
曙红Y-溶液0.5%水溶液
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116124
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
密度
1.00 g/cm3
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
显微镜用0.5%曙红Y水溶液可用于人类医学细胞诊断,并用于人类来源样品材料的临床组织学研究。苏木精和曙红(H&E)染色法是最常用的组织学材料染色法。曙红Y溶液是一种0.5%水性染色溶液,可用于瞬时切片(instantaneous section)的组织学染色。H&E 染色的染色机理是一种物理化学过程。第一步,带正电荷的细胞核染料(曙红)显微镜用Mayer苏木精明矾溶液(产品编号1.09249)或Gill 3 改良苏木素染色液(产品编号1.05174)与细胞核的核酸中带负电荷的磷酸盐基团结合。细胞核将被染成深蓝色至暗紫色。第二步是以带负电荷的阴离子曙红Y(一种氧杂蒽染料)进行复染。曙红与带正电荷的血浆蛋白结合。细胞质和细胞间质被染成粉色至红色,红细胞将仍为黄色至橙色。
500m瓶可进行1500次染色。该产品为IVD注册产品,并通过CE认证,因此可用于临床诊断目的。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜检查(组织涂片)的适用性:通过测试
细胞核:深蓝色至深紫色
细胞质:粉色至红色
细胞间质:粉色至红色
红细胞:黄色至橙色
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
相关内容
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.