主要文件
1.09829
Supelco
Titanium standard
1000 mg Ti, (NH₄)₂TiF₆ in H₂O Titrisol®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
Titrisol®
形狀
concentrate
濃度
1000 mg Ti in water
技術
AAS: suitable
ICP: suitable
密度
1.045 g/cm3 at 20 °C
應用
industrial qc
pharmaceutical
格式
single component solution
儲存溫度
15-25°C
分析報告
content (Ti): 1000 mg/Ampoule
Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
法律資訊
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3