主要文件
1.09749
Supelco
卤钨灯
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115311
NACRES:
SE.11
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Nova 30
for use with Spectroquant® Nova 60
儲存溫度
2-30°C
一般說明
NOVA 30, NOVA 60 Spectroquant®
Spectroquant NOVA 30和NOVA 60中的卤素灯在必要时可以很容易地更换。仅可使用预期与仪器配套使用的灯。对于其他光度计,请选择相应的灯。
應用
  • Compact sample environment for in situ X-ray scattering during spin-coating.: 本研究探索了在旋涂过程原位 X 射线散射的新型紧凑样品环境中使用卤素灯。该技术在材料科学和分析化学中至关重要,可精确控制和监测基材上的薄膜形成 (Kneschaurek E et al., 2023)。
  • Incoherent broadband cavity-enhanced absorption spectroscopy for sensitive measurement of nutrients and microalgae.:卤素灯是本研究中的重要光源,可提高环境样品中营养物质和微藻浓度的测定精度。该方法凸显了这种光源在吸收光谱中的多用途性和效率,有助实现先进的生态监测和研究(Zhang H et al., 2022)。
  • In ovo sexing of eggs from brown breeds with a gender-specific color using visible-near-infrared spectroscopy.: 本研究利用卤素灯,检验了一种非侵入性蛋性别鉴定方法——这对于提高家禽生产伦理标准和效率至关重要。这项研究凸显了这种光源在为光谱分析提供稳定、一致的照明方面的重要作用(Corion M et al., 2022)。
  • Characteristic parameters of photonic nanojets of single dielectric microspheres illuminated by focused broadband radiation.: 本研究探讨了卤素灯在光子纳米喷射研究中的应用——这对于在纳米级操纵光至关重要。这项研究加深了对光与物质相互作用的理解,对开发先进的光学设备具有重要借鉴意义 (Mandal A et al., 2022)。
  • A Multi-Analytical Approach for Studying the Effect of New LED Lighting Systems on Modern Paints: Chemical Stability Investigations.: 本研究比较了 LED 和传统卤素照明系统,评估了它们对现代涂料化学稳定性的影响。这项研究对于保护科学至关重要,提供了有关不同照明技术如何影响艺术品寿命和保存的见解(Pintus V et al., 2021)。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany