主要文件
1.09748
Supelco
光度比色计
for use with SPECTROQUANT® NOVA 30 A
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115311
相容性
for use with SPECTROQUANT® NOVA 30 A
儲存溫度
2-30°C
一般說明
NOVA 30 A Spectroquant®
Spectroquant NOVA 30 A 光度计是用于对废水进行轻松分析的基本工具。它结构精巧,功能稳健,并根据环境需要还随时移动。此外这种基本模型采用条形码阅读的特性,用于所有的测试和仪器支持的 AQA(分析质量保证)。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany