产品名称
肼测试, photometric, 0.005-2.00 mg/L (N2H4), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 100 tests
特定分析物
hydrazine
測量範圍
0.005-2.00 mg/L (N2H4)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (4-(Dimethylamino)-benzaldehyde)
儲存溫度
15-25°C
一般說明
方法:光度法0.005 - 2.00 mg/l N₂H₄ Spectroquant®
该方法类似于DIN 38413-1。
该Spectroquant® 肼试剂测试可以准确定量水性样品中的肼含量。
方法原理:在酸性溶液中,肼和4-(二甲基氨基)苯甲醛反应生成一种可以用光度法测定的黄色化合物。
该Spectroquant®试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
该方法类似于DIN 38413-1。
该Spectroquant® 肼试剂测试可以准确定量水性样品中的肼含量。
方法原理:在酸性溶液中,肼和4-(二甲基氨基)苯甲醛反应生成一种可以用光度法测定的黄色化合物。
该Spectroquant®试剂测试盒包含高度稳定的即用型试剂混合物,用于根据随附说明书所述流程进行分析。
我们所有的比色池和试剂测试试剂盒都配备了独特的实时ID(2维码),可实现无缝方法识别,并包含相关必要信息,例如批号、有效期和自动校准更新。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1