主要文件
1.09637
Supelco
Methyl decanoate
reference substance for gas chromatography
别名:
Methyl decanoate, Methyl caprate, Capric acid methyl ester, Decanoic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H22O2
CAS号:
分子量:
186.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
203-766-6
NACRES:
NA.24
品質等級
形狀
liquid
expl. lim.
0.7 % (v/v)
bp
>176.7 °C/1013 hPa
mp
-18--10 °C
轉變溫度
flash point 90 °C
溶解度
0.0038 g/L
密度
0.87 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (GC): ≥ 99.5
Identity (IR-spectrum): conforms
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
230.9 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
110.5 °C - Pensky-Martens closed cup