一般說明
该认证缓冲液(硼酸/氢氧化钠/盐酸)采用优质试剂按照DIN EN ISO/IEC 17025,通过重量法制备而成。其pH值为8.00,在20°C下,采用5点校准方法,使用组合玻璃电极测量。测量是按照DIN 19268采用符合DIN 19266、NIST、IUPAC、欧洲药典和美国药典的参考缓冲溶液。其pH值强烈依赖于温度,因此在使用过程中必须保持恒定的温度。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
请访问ISO认书和站点质量自我评估以获取当前认证证书。
通过http://www.sigma-aldrich.com下载您的证书,以查看认证值,包括不确定性和到期日。
應用
该缓冲液可用作分析操作中所用 pH 测量仪器或 pH 电极的校准标准品,并可用作测量其它溶液 pH 值的对照品。
特點和優勢
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
- 可追溯至NIST 二级参考标准物质和PTB一级有证参考标准物质
- 即用型溶液。
- 以密封塑料瓶的形式提供,创新的Titripac® 包装减少废弃物
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),便于有效审计
- 产品标签遵循ISO指南31,包含订购号、物品描述、批号、安全数据和有效期的信息
- 包装材料已按照ISO指南35进行详细稳定性研究
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
推薦
产品编号
说明
价格
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects