Key Documents
1.09286
Supelco
Sulfuric acid
40%, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
别名:
硫酸 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2SO4
CAS号:
分子量:
98.08
Beilstein:
2037554
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
NACRES:
NA.21
product name
40%硫磺酸, for determination of gas metabolism acc. to Knipping
品質等級
形狀
liquid
濃度
39.5-40.5% (H2SO4)
雜質
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
pH值
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
119 °C/1013 hPa
mp
-68 °C
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI 密鑰
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
含量测定(碱量滴定):39.5 - 40.5 %
还原高锰酸钾的物质(以 SO₂ 计): ≤ 10 ppm
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1