主要文件
1.08562
Sigma-Aldrich
Aquatex®
(aqueous mounting agent) for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116121
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
顏色
yellow
折射率
n20/D 1.390-1.400
pH值
7 (20 °C in H2O)
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Aquatex®是一款即用型水溶性封片剂,主要用于酶法细胞化学染色的血液学标本。也可用于免疫组化标本或脂质染色的冻存组织切片的封片,例如使用油红O染液后(货号1.02419)。
用户友好型的滴瓶设计,让您无需涂液,轻松、安全地将封片剂滴加到玻片上。封闭的瓶嘴可确保封片剂保持粘度稳定,随时取用。100mL Aquatex®足以处理约200-300个样品。Aquatex®是IVD注册产品,并通过CE认证,因此可用于临床诊断目的。 有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU可以在本页面下载。
折射率(20 °C) 1.390 - 1.400
粘度(20 °C) 170 - 280 mPa*s
荧光(340 nm,奎宁)< 500 ppb
分析報告
pH值:6.5 - 7.5
折射率(n D/20):1.390 - 1.400
荧光(以340 nm处奎宁计): ≤ 500 ppb
粘度(20 °C):170 - 280 mPa∙s
显微镜检查的适用性:通过测试
法律資訊
AQUATEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2