产品名称
乙二胺四乙酸二钠盐二水合物(EDTA-2Na), Ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate. CAS 6381-92-6, chemical formula C₁₀H₁₄N₂O₈*2Na*2H₂O.
品質等級
形狀
solid
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: Complexometric reactions
技術
titration: suitable
pH值
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
248 °C (dec.) (lit.)
溶解度
100 g/L
體積密度
700 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI 密鑰
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
分析報告
一致性(红外光谱):通过测试
一致性(配位):通过测试
一致性(钠):通过测试
pH(50 g/l;水):4.0-5.5
在水中不溶物: ≤ 0.003 %
氯化物(Cl): ≤ 0.004 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01%
氰化物(CN): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0001 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
Pb(铅): ≤ 0.001%
硝基三乙酸(HPLC): ≤ 0.05 %
干燥失重(150 °C;6h):8.7 - 11.4 %
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Respiratory Tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2