主要文件
1.08372
SAFC
三乙醇胺
(Trolamine)
制药生产
别名:
三乙醇胺, 三(2-羟乙基)胺,2,2′,2′′-三羟基三乙胺,TEA, 2,2′,2′′-次氮基三乙醇, 三(2-羟乙基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(HOCH2CH2)3N
CAS号:
分子量:
149.19
Beilstein:
1699263
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
酶委員會索引編號:
203-049-8
蒸汽密度
5.14 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
99.0-103.0% anhydrous basis (acidimetric)
形狀
liquid
自燃溫度
325 °C (DIN 51794)
600 °F
expl. lim.
3.6-7.2 % (v/v)
8.5 %
折射率
n20/D 1.485 (lit.)
pH值
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
有用的pH值範圍
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
360 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
17.9-21 °C (lit.)
21 °C
轉變溫度
flash point 190 °C
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
pharma/biopharma processes
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI 密鑰
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们提供一系列高质量的关键原材料,以及文档和专业知识,以帮助我们的客户满足严格的监管要求。我们的SAFC®高质量产品组合经受住了严格的质量控制程序。
應用
三乙醇胺(三乙醇胺)是一种叔胺,用作碱性缓冲组分,通常用作生物制药过程中的缓冲液,如细胞裂解和色谱。
法律資訊
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
354.2 °F - closed cup
閃點(°C)
179 °C - closed cup