主要文件
1.07998
Supelco
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6- disulfonic acid trisodium salt
GR for analysis (reagent for fluoride, zirconium, thorium)
别名:
1,8-Dihydroxy-2-(4-sulfophenylazo)naphthalene-3,6- disulfonic acid trisodium salt, SPADNS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H9N2Na3O11S3
CAS号:
分子量:
570.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
245-803-9
NACRES:
NB.21
品質等級
pH值
6.0 (22 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
220 g/L
體積密度
810 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)N\N=C2\C(=Cc3c(c(cc(c3)[S](=O)(=O)[O-])[O-])C\2=O)[S](=O)(=O)O
InChI
1S/C16H12N2O11S3.3Na/c19-12-7-11(31(24,25)26)5-8-6-13(32(27,28)29)15(16(20)14(8)12)18-17-9-1-3-10(4-2-9)30(21,22)23;;;/h1-7,17,19H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b18-15-;;;
InChI 密鑰
LSAWBVPBZOEGOT-ZOVWSQMSSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Color change with zirconium: passes testpink - violet
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 505 - 510 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): 400 - 560
Loss on Drying (105°C): ≤ 10 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3