Key Documents
1.07836
Supelco
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
别名:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
O3Sb2
CAS号:
分子量:
291.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
酶委員會索引編號:
215-175-0
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
13.3 hPa ( 660 °C)
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (bromometric)
形狀
solid
效力
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
溶解度
2.70 mg/L
密度
5.4 g/cm3
體積密度
800‑1300 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI 密鑰
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
分析報告
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Substances soluble in water: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsenic): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.025 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Carc. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1