Key Documents
1.07605
Millipore
D(-)-Ribose
for biochemistry
别名:
D(-)-Ribose
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H10O5
CAS号:
分子量:
150.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
酶委員會索引編號:
200-059-4
NACRES:
NA.79
品質等級
形狀
solid
pH值
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
90-95 °C
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
體積密度
480 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H,1H2
InChI 密鑰
HMFHBZSHGGEWLO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; water): -21.0 - -18.5 °
TLC-Test: passes test
Water: ≤ 0.5 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3