Key Documents
1.07225
Supelco
1,10-菲咯啉一水合物
GR ACS
别名:
1,10-菲咯啉一水合物, 邻菲咯啉一水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H8N2 · xH2O
CAS号:
分子量:
180.21 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
200-629-2
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
效力
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
93-94 °C
溶解度
3.3 g/L
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
InChI 密鑰
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
替代:PX0460-5; PX0460
分析報告
含量测定(高氯酸滴定,无水物质计算): ≥ 99.5 %
鉴别(红外光谱):符合
作为氧化还原指示剂的适用性:符合
用于测定铁的适用性:符合
熔点(无水物):117 - 120 °C
不溶于乙醇的物质:符合
水(根据卡尔费休法):8.5 - 11.0 %
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3