agency
complies with DIN 19266
產品線
Certipur®
pH值
1.7 (25 °C in H2O)
密度
1.003 g/cm3 at 20 °C
應用
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
形式
mixture
儲存溫度
15-25°C
一般說明
四草酸钾二水合物缓冲液(认证二级参考标准品)采用优质盐和高纯度溶解用水通过重量法制备而成。其pH值采用铂氢电极差示电位法对照NIST & PTB认证一级参考物质测量而得。pH 值基于5点校准法,以符合DIN 19268的认证基准物质根据DIN 19268确认。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
请浏览ISO证书和现场质量自评 以查看当前的鉴定证书。
在http://www.sigma-aldrich.com下载证书以查看认证值,包括不确定性和失效日期。
應用
它可用于pH测量仪的校准、验证和监测,并作为检测其他缓冲液的对照。
特點和優勢
- 以100 mL高密度塑料瓶安全密封的液体形式提供
- 已实行符合ISO指南31的详细稳定性研究
- 产品标签上的相关信息包括符合ISO指南31要求的货号、产品描述、批号、有效期和安全数据
- 随附详细和批次特定的分析证书(CoA),以便有效纳入质量管理体系
- 经ISO/IEC 17025和ISO 17034认可实验室检测和验证
- 可追溯至NIST SRM标准物质和PTB认证一级参考物质
分析報告
pH 值:1.674 - 1.683
有关完整数据,参见随附的证书
有关完整数据,参见随附的证书
法律資訊
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
標準品