主要文件
1.07053
Supelco
庚烷
for analysis EMPARTA®
别名:
Heptane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
100.20
Beilstein:
1730763
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
bp:
98 °C (lit.)
蒸汽密度
3.5 (vs air)
蒸汽壓力
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
自燃溫度
433 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for routine analytical applications)
折射率
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
密度
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
24.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-4 °C - closed cup