主要文件
1.06732
Sigma-Aldrich
Neocarmine W "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
别名:
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116130
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
liquid
pH值
1.5 (20 °C in H2O)
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
for the detection of textile fibers
分析報告
Suitability for coloration of textiles: passes test
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1