主要文件
1.06449
Supelco
氟化钠
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
别名:
氟化钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
FNa
CAS号:
分子量:
41.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-667-8
NACRES:
NA.21
化驗:
≥99.5% (precipitation titration)
等級:
ACS reagent
形狀:
crystals
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
1 hPa ( 1077 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.5% (precipitation titration)
形狀
crystals
效力
148.5 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% In water insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofloric acid)
損耗
≤0.2% loss on drying, 150 °C, 4 h
pH值
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
996 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.003%
hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.075%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
正離子痕跡
Ca: ≤0.004%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
excess alkali (as NaOH): ≤0.04%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
替代:SX0550-5
分析報告
含量测定(沉淀滴定): ≥ 99.5 %
水中不溶物: ≤ 0.01 %
游离碱(以NaOH计): ≤ 0.04 %
游离酸(以氢氟酸计): ≤ 0.05 %
氯化物(Cl): ≤ 0.003 %
六氟硅酸盐(SiF₆): ≤ 0.075 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
亚硫酸盐(SO₃): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.004 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.02 %
干燥失重(150 °C,4 h): ≤ 0.2 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1