主要文件
1.06202
Supelco
1-萘酚苯
pH indicator, Reag. Ph Eur
别名:
1-萘酚苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H18O2
CAS号:
分子量:
374.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
205-656-3
NACRES:
NB.21
产品名称
1-萘酚苯, indicator Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
形狀
solid
損耗
≤7% loss on drying, 105°C
visual transition interval
8.0-9.6, apricot to turquoise
mp
243-245 °C
體積密度
120‑300 kg/m3
λmax
622-626 nm (perchloric acid (0,1 mol/l) in acetic acid)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
Oc1c2c(c(cc1)\C(=C4\c5c(cccc5)C(=O)C=C\4)\c3ccccc3)cccc2
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24+
InChI 密鑰
VDDWRTZCUJCDJM-SOYKGTTHSA-N
應用
  • Use of turbidimeter for measurement of solid catalyst system component in a reactor feed.: 本研究讨论了使用浊度计测量反应器进料中固体催化剂成分浓度的应用,揭示了其在优化催化过程方面的重要性(Elsevier, 2020)。
分析報告
鉴别(IR光谱):通过测试
鉴别(UV/VIS光谱):通过测试
最大吸光度 λmax.(高氯酸(0.1 mol/L)的乙酸溶液):622 - 626 nm
比吸光系数 A 1%/1cm(λ最大值;0.005 g/l;高氯酸(0.1 mol/L)的乙酸溶液;以干燥物质计算):640 - 950
转换范围:pH 8,0 - pH 9,6;杏色 - 绿松石蓝
干燥失重(105°C): ≤ 7 %
作为指示剂的适用性(用于非水滴定):通过测试
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1