主要文件
1.06062
Sigma-Aldrich
N,N′-Methylenebisacrylamide ready-to-use solution "BIS" 2%
for electrophoresis
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41105323
NACRES:
NC.01
品質等級
形狀
liquid
密度
1.00 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-8°C
分析報告
Assay (by acidimetry following saponification): 1.80 - 2.20 %
Absorbance A (290 nm; 2.0 %; 1 cm): ≤ 0.4
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Peripheral nervous system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3