Key Documents
1.06053
Supelco
Diiodomethane
for the separation of minerals
别名:
Diiodomethane, Methylene iodide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH2I2
CAS号:
分子量:
267.84
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
酶委員會索引編號:
200-841-5
NACRES:
NB.21
品質等級
化驗
≥98.5% (GC)
形狀
liquid
效力
76 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
181 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
6 °C
溶解度
0.8 g/L
密度
3.3 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2
InChI 密鑰
NZZFYRREKKOMAT-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 3.310 - 3.320
Water (K. F.): ≤ 0.02 %
Free acid (as HI): ≤ 0.005 %
Evaporation residue: ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup