等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
98.0-101.0% (MnSO4.H2O basis, complexometric)
99.0-101.0% (calc. on the ignited basis, complexometric)
形狀
solid
效力
2150 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.01% Insoluble matter
損耗
10.0-12.0% loss on ignition, 500 °C
pH值
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>449 °C (anhydrous substance)
溶解度
762 g/L
密度
2.95 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000‑1200 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Mn+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChI 密鑰
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
聯結
分析報告
含量测定(配位滴定法,以灼烧物计算):99.0 - 101.0 %
鉴别:通过测试
溶液外观:通过测试
不溶物质: ≤ 0.01 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
Ni(镍): ≤ 0.0005 %
Pb(铅): ≤ 0.001 %
Zn(锌): ≤ 0.005 %
可还原高锰酸钾的物质:通过测试
灼烧损失(500 °C):10.0 - 12.0 %
法律資訊
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Brain
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2