About This Item
线性分子式:
(CH3COO)2Mg · 4 H2O
CAS号:
分子量:
214.45
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
205-554-9
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.5-102.0% (complexometric)
形狀
solid
雜質
≤0.005% Insoluble matter
pH值
6.1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
80 °C
溶解度
1200 g/L
密度
1.45 g/cm3
體積密度
510 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ba: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0001%
K: ≤0.005%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.001%
Sr: ≤0.005%
Zn: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Mg+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C.O.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 优化用于大规模涂层工艺的MgF2颗粒制备的溶胶-凝胶合成路线:尽管主要关注氟化镁,这项研究可能类似于涉及四水合醋酸镁的过程,尤其是在与材料科学相关的大规模工业应用,研究突显了优化合成方案的技术,从而实现更好的工业应用和可扩展性(Scheurell et al., 2015)。
- 地衣芽孢杆菌甘露聚糖酶的结晶和初步晶体学分析:本文讨论了结晶过程,该过程可能以四水合乙酸镁为结晶剂,研究展示了其在生化检测开发和制药生物技术中的潜在应用,生物化学和制药领域研究人员对这方面可能感兴趣 (Songsiriritthigul et al., 2011)。
分析報告
含量测定(配位滴定法):99.5 - 102.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ba(钡): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mn(锰): ≤ 0.001 %
Na(钠): ≤ 0.001 %
Sr(锶): ≤ 0.005 %
Zn(锌): ≤ 0.0002 %
符合ACS,Reag.Ph Eur
不溶物: ≤ 0.005 %
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Ba(钡): ≤ 0.001 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Cu(铜): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mn(锰): ≤ 0.001 %
Na(钠): ≤ 0.001 %
Sr(锶): ≤ 0.005 %
Zn(锌): ≤ 0.0002 %
符合ACS,Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1