产品名称
氢氧化锂98%+, for analysis EMSURE®
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥98.0% (LiOH, acidimetric)
形狀
solid
效力
210 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
12 (50 °C, 50 g/L in H2O)
mp
423 °C
溶解度
110 g/L
密度
1.5 g/cm3
體積密度
550 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.05%
lithium carbonate (Li2CO3): ≤2.0%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
正離子痕跡
Ca: ≤0.02%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Li]O
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI 密鑰
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
相关类别
應用
- A study of the hydration of the alkali metal ions in aqueous solution.: 本研究探索了碱金属离子的水合特性,重点研究了水溶液状态的锂离子。本研究提供了对水合结构和动力学的深入见解,对于理解氢氧化锂相关的各种化学过程至关重要(Mähler J, Persson I, 2012) (Mähler and Persson, 2012)。
- Determination of markers in digesta and feces by direct current plasma emission spectroscopy.: 本文讨论了使用直流等离子体发射光谱法分析生物样本中的标记物。该方法适于检测复杂基质中的锂离子和其他标记物,证明了其在分析化学和相关领域的实用价值(Combs DK, Satter LD, 1992) (Combs and Satter, 1992)。
分析報告
含量测定(酸量滴定法,LiOH): ≥ 98.0 %
碳酸盐(以Li₂CO₃计): ≤ 2.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.05 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.05 %
重金属(以铅计): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.02 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.02 %
Na(钠): ≤ 0.05 %
碳酸盐(以Li₂CO₃计): ≤ 2.0 %
氯化物(Cl): ≤ 0.05 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.05 %
重金属(以铅计): ≤ 0.002 %
Ca(钙): ≤ 0.02 %
Fe(铁): ≤ 0.002 %
K(钾): ≤ 0.02 %
Na(钠): ≤ 0.05 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1