Merck
1.05683
SAFC
四水柠檬酸三锂
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP
制药生产
别名:
四水柠檬酸三锂
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5Li3O7 · 4H2O
CAS号:
分子量:
281.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
213-045-8
agency
BP
Ph. Eur.
品質等級
產品線
EMPROVE® ESSENTIAL
形狀
solid
pH值
8.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
105 °C
體積密度
420 kg/m3
應用
pharmaceutical
solid formulation
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H8O7.3Li.4H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;4*1H2/q;3*+1;;;;/p-3
InChI 密鑰
HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
1.05683物质未经REACH注册,因为其唯一支持的用途是根据REACH法规(EC)第1907/2006号第2条在人或兽用医药产品或食品或饲料中的使用。
應用
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1