Key Documents
1.05608
Supelco
TLC板,硅胶60 F₂₅₄ Multiformat 预刻线至5 x 20 cm
pkg of 20 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
别名:
Pre-scored Silica Gel 60 Plates
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
材料
glass support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 20 plates
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
250 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
一般說明
20个玻璃板 20 x 20 cm
这些预先刻痕的玻璃板只需轻轻一按即可折叠成较小的格式。
應用
玻璃TLC板,涂有荧光指示剂F254的硅胶。用于薄层层析应用的TLC硅胶板是以20块20x20尺寸的包装进行提供的。
聯結
替代:5608-7; 5608
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:200 - 270 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 35 µm
色谱检测:
A)显色试验
hRf 值
-bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(显色试验,亲脂): ≥ 10.5
B)类固醇测试
hRf 值
-氢化可的松,类固醇测试:
25 - 37
- Reichstein S,类固醇检测:37 - 49
- 氢化可的松,类固醇检测:42 - 54
在调节板上测定的典型值
洗脱剂A)甲苯(45%相对湿度)
洗脱剂B)乙酸乙酯/甲苯(95+5 v/v;20%相对湿度)