产品名称
氢氧化钠溶液,约36%, for analysis EMSURE®
等級
reagent
品質等級
產品線
EMSURE®
形狀
liquid
濃度
36.0-36.5% NaOH
雜質
≤0.00035% Fe (Iron)
≤0.005% Chloride (Cl)
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3)
pH值
14 (20 °C in H2O)
密度
1.39 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
一般說明
氢氧化钠溶液,约36%(EMSURE®级)用于合规分析和高要求的实验室应用。具有最高的质量和无与伦比的规格范围,使您完全控制测试条件和消除不确定性。EMSURE®级别产品符合所有国际法规标准,适合各种应用。
應用
氢氧化钠溶液(约36%)可作为二氧化硅去除方法中的添加剂,用于从地热流体中提取原料。
特點和優勢
- 全球最广泛的规格选择
- 超70个检验指标
- 纯度优异
- 极低限值
- 分析准确度和质控更佳
- 优化用于要求极其严苛的分析
- 适合用于方法开发
- 没有未知杂质带来的干扰或污染
分析報告
含量测定(酸度,NaOH)36.0 - 36.5 %碳酸盐(以 Na₂CO₃ 计)≤ 1.0 %氯化物(Cl)≤ 0.005 %Fe(铁)≤ 0.00035 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1