主要文件
1.05398
Millipore
GranuCult®麦芽提取物琼脂
For the detection, isolation, and enumeration, for yeasts, for molds
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbiological culture: suitable
pH值
5.6 (22 °C, 48 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
48 g/L
體積密度
590 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
molds
yeasts
一般說明
建议麦芽提取物琼脂用于酵母菌和霉菌的检测,分离和计数。培养基呈酸性pH值,可支持酵母菌和霉菌生长,同时抑制细菌菌群生长。向培养基中添加某些指示染料可区分酵母菌和细菌菌落。此外,建议使用改良麦芽提取物琼脂选择性培养 黄曲霉
應用
麦芽提取物琼脂用于检测、分离和计数各种材料中的真菌、酵母菌和霉菌,特别适合酵母菌和霉菌,还可培养用于微生物维生素测定的试验菌株。
分析報告
外观(净度):透明至微乳白色
外观(颜色):粉色
pH值(25 °C):5.4-5.8
根据最新版本的DIN EN ISO 11133进行生长促进测试。
参考培养基上的接种物(酿酒酵母ATCC 10231(WDCM 00054)):
参考培养基上的接种物(酿酒酵母 ATCC 9763(WDCM 00058)):
参考培养基上的接种物(酿酒酵母 ATCC 9080):
参考培养基上的接种物(胶红酵母 DSM 70403):
菌落计数(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)):
菌落计数(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)):
菌落计数(酿酒酵母 ATCC 9080):
菌落计数(胶红酵母 DSM 70403):
在测试培养基上回收(白色念珠菌ATCC 10231(WDCM 00054)): ≥ 在测试培养基上回收(酿酒酵母ATCC 9763(WDCM 00058)): ≥ 70 %
在测试培养基上回收(酿酒酵母 ATCC 9080): ≥ 在测试培养基上70 %
的回收率(胶红酵母 DSM 70403): ≥ 70%
生长(Geotrichum candidum DSM 1240):好至非常好
生长(Penicillium commune ATCC 10428):好至非常好
生长(巴西曲霉(原黑曲霉)ATCC 16404 (WDCM 00053)):好至非常好
生长(Trichophyton ajelloi ATCC 28454):中等至好
孵育:26 ± 2 °C孵育7天
。70 %的回收率等于0.7的生产率值。
所示的菌落数为三次测定的总和。
参考培养基:SABOURAUD 琼脂
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1