主要文件
1.05362
Millipore
L-异亮氨酸
for biochemistry
别名:
L-异亮氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H13NO2
CAS号:
分子量:
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
酶委員會索引編號:
200-798-2
NACRES:
NA.21
品質等級
形狀
solid
pH值
5.5-6.5 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
279-280 °C (decomposition)
溶解度
40 g/L
體積密度
470 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO2/c1-3-4(2)5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-,5-/m0/s1
InChI 密鑰
AGPKZVBTJJNPAG-WHFBIAKZSA-N
分析報告
含量测定(高氯酸滴定,以干燥物质计算): ≥ 99.0%
鉴别(红外光谱):通过测试
外观:白色至几乎白色结晶性粉末或薄片
溶液外观(1 mol/l,1 mol/l盐酸):无色透明
比旋度(α 20/D,50  g/l,1 mol/l盐酸,以干燥品计):+36.2 - +37.2
紫外吸收(260 nm,1 mol/l,1 cm,盐酸 1 mol/l): ≤ 0.10
紫外吸收(280  nm,1  mol/l,1 cm,盐酸 1 mol/l): ≤ 0.10
氯化物(Cl): ≤ 0.02 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.01 %
重金属(以铅计): ≤ 0.001 %
As(砷): ≤ 0.0005 %
Ca(钙): ≤ 0.001 %
Co(钴): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005%
K(钾): ≤ 0.0005 %
Mg(镁): ≤ 0.0005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
NH₄(铵): ≤ 0.01 %
Zn(锌): ≤ 0.0005 %
外来氨基酸: ≤ 0.5 %
其他茚三酮阳性物质: ≤ 0.1 %
干燥失重(105 °C;3 h): ≤ 0.3 %
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1