形狀
beads
自燃溫度
>500 °C
技術
LPLC: suitable
基質
PS-DVB
基質活性組
SCX
粒徑
180-500 μm
容量
640 - 720 g/kg water absorbing capacity
密度
1.040 g/cm3 at 20 °C
分離技術
cation exchange
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI 密鑰
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Description: moist beige spherules
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
Total capacity (wet): ≥ 1.1 mol/l
Particle size (0.18-0.5 mm): ≥ 70.0 %
法律資訊
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3