Key Documents
1.05174
Sigma-Aldrich
苏木精溶液,改良型,符合Gill III
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116124
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH值
2.5 (20 °C in H2O)
密度
1.07 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
根据Gill III针对显微镜改性的苏木精溶液用于人类医学细胞诊断,并对人类来源的样品材料进行组织学和临床细胞学调查。它是一种即用型染色溶液,结合我们产品组合中的其他体外诊断产品使用时,可以在组织学和临床细胞学标本材料中评估目标结构的诊断目的,例如肾脏、肌肉组织、心脏或肺的组织学切片。 在苏木精-伊红染色(H&E)(最广泛使用的组织学染色技术)中,使用即用型染色溶液(例如Mayers血红素溶液或根据Gill III改良的苏木精溶液)实现核染色。这些溶液在使用前不需要过滤,并且染料以受控的方式被氧化,这使得结果稳健并允许对染色结构进行出色的区分。复染,即蛋白质、胶原、角蛋白、细胞间物质,可用酗酒者或0.5%伊红Y水溶液进行。
500 ml瓶足以进行1500至2500次染色。已注册为IVD和CE产品。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜检查的适用性:通过测试
细胞核:深蓝色至深紫色
细胞质:粉色至红色
细胞间质:粉色至红色
红细胞:黄色至橙色
象形圖
Health hazardCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.