主要文件
1.05125
Supelco
硫氰酸钾
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
别名:
硫氰酸钾, 硫氰化钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CKNS
CAS号:
分子量:
97.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
206-370-1
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸汽壓力
<0.001 hPa ( 20 °C)
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (silver nitrate titration)
形狀
crystalline
效力
854 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.003% Insoluble matter
≤0.025% Iodine consuming substances
pH值
5.3-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>400 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
177 °C
密度
1.91 g/cm3 at 20 °C
體積密度
750‑1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
sulfide (S2-): ≤0.001%
正離子痕跡
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0001%
NH4+: ≤0.002%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[K+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 喹啉和异吲哚整合的多环化合物作为抗氧化剂和抗糖尿病药物靶向-糖苷酶和-淀粉酶的双重抑制。:该研究展示了硫氰酸钾在多环化合物合成中的应用,特别强调了其在提高糖尿病靶向化合物药理特性方面的作用。该研究体现了硫氰酸钾在药物化学领域的效用,有助于开发新的治疗药物(Abduh NAY et al., 2023)。
  • 基于过滤唾液样本SERS分析的口腔癌诊断新工具的开发。:研究强调使用硫氰酸钾增强表面增强拉曼散射(SERS)来检测唾液中的口腔癌标志物。这一创新应用展示了硫氰酸钾在改善早期癌症检测诊断方法方面的效用,在临床诊断方面取得了重大进展(tiufiuc RI et al., 2023)。
  • 硫氰酸钾作为K(+)阳离子提供剂的甲基纤维素基固体聚合物电解质的特性:结构与电气研究。:探讨硫氰酸钾在储能技术新材料开发中的应用。该研究展示了硫氰酸钾如何用于增强聚合物电解质的离子电导率和结构完整性,突出了其在开发更高效电池系统方面的潜力(Karim WO et al., 2022)。
聯結
替代:PX1630; PX1630-20; PX1630-1
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 99.0 %
不溶物: ≤ 0.003 %
pH值(5 %;水,25 °C):5.3 - 8.5
氯化物(Cl): ≤ 0.005 %
硫酸盐(SO₄): ≤ 0.002 %
硫化物(S): ≤ 0.001 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0001 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
NH₄(铵): ≤ 0.002 %
Pb(铅): ≤ 0.0002 %
碘消耗物质: ≤ 0.025 %
符合ACS、ISO、Reag.Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1