主要文件
1.03915
Millipore
GranuCult®三糖铁琼脂
pkg of 500 g, for Enterobacter spp., for Salmonella spp., for Shigella spp., degradation of sugar and accompanying acid production is detected by the pH indicator phenol red
别名:
TSI琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
AOAC®
EP
FDA-BAM
USP
品質等級
無菌
non-sterile
形狀
granular
包裝
pkg of 500 g
製造商/商標名
GranuCult® prime
技術
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH值
7.4 (37 °C, 65 g/L in H2O, after autoclaving)
溶解度
65 g/L
體積密度
650 kg/m3
應用
food and beverages
microbiology
儲存溫度
15-25°C
適合性
Citrobacter spp.
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Proteus spp.
Salmonella spp.
Shigella spp.
coliforms
enterobacteriaceae
一般說明
GranuCult® 三糖铁琼脂建议用于鉴定革兰氏阴性肠杆菌。它包含可发酵碳水化合物乳糖、蔗糖和葡萄糖。pH指示剂酚红使培养基变色(从红变黄),从而显示糖分解产酸。多种细菌可将硫代硫酸盐还原为硫化氢,硫化氢与三价铁离子或铁盐结合生成不可溶的硫化铁黑色沉淀。
應用
GranuCult® 三糖铁琼脂适用于鉴定肉、肉制品和牛奶中的肠杆菌。它常被用作表征微生物的生化测试。微生物的类型可以根据发酵程度和产气或产H2S的情况来确定。
特點和優勢
  • 安全和环保,因为降低了吸入细粉尘和有毒物质的相关风险,从而创造更安全的工作环境
  • 良好的润湿性、可溶性和自由流动特性
  • 方便,即使在温暖或潮湿的条件下成分分离和结块情况都极少
  • 批次间一致性高
  • 长达五年的延长的保质期
  • 大量测试菌株超过所有法规要求
  • 造粒技术允许同时添加多种添加剂,无需单独加入添加剂
分析報告
外观(澄清度):澄清
外观(颜色):红色
pH值(25 °C):7.2 - 7.6
生长(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):良好至非常好
生长(弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 8090):良好至非常好
生长(阴沟肠杆菌 ATCC 13047(WDCM 00083)):良好至非常好
生长(福氏志贺氏菌 ATCC 12022(WDCM 00126)):良好至非常好
生长(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):良好至非常好
生长(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):良好至非常好
生长(奇异变形杆菌 ATCC 14153):良好至非常好
生长(变形杆菌 ATCC 13315):良好至非常好
残端(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):黄色
残端(弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 8090):黄色/黑色
残端(阴沟肠杆菌 ATCC 13047(WDCM 00083)):黄色
残端(福氏志贺氏菌 ATCC 12022(WDCM 00126)):黄色
残端(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):黄色/黑色
残端(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):黄色/黑色
残端(奇异变形杆菌 ATCC 14153):黄色/黑色
残端(变形杆菌 ATCC 13315):黄色/黑色
斜面(大肠埃希菌 ATCC 25922(WDCM 00013)):黄色
斜面(弗氏柠檬酸杆菌 ATCC 8090):黄色
斜面(阴沟肠杆菌 ATCC 13047(WDCM 00083)):黄色
斜面(福氏志贺氏菌 ATCC 12022(WDCM 00126)):红色
斜面(鼠伤寒沙门氏菌 ATCC 14028(WDCM 00031)):红色
斜面(肠炎沙门氏菌 ATCC 13076(WDCM 00030)):红色
斜面((奇异变形杆菌 ATCC 14153):红色/黑色
斜面(变形杆菌 ATCC 13315):黄色
孵育:24 hrs.;35 °C;需氧。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
AOAC is a registered trademark of AOAC International
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
商品
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Technical article on Cultivation of Shigella
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Technical article on Cultivation of Shigella
实验方案
Specifies a horizontal method for the detection of Salmonella spp. in the food production chain.