主要文件
1.03861
Supelco
Iron(II) chloride tetrahydrate
for analysis EMSURE®
别名:
Iron(II) chloride tetrahydrate, Iron dichloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Cl2Fe · 4H2O
CAS号:
分子量:
198.81
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-843-4
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥98.0% (manganometric)
形狀
solid
效力
450 mg/kg LD50, oral (Rat)
雜質
≤0.05% Substances not precipitated by ammonia (as sulfates)
pH值
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
105-110 °C (Elimination of water of crystallisation)
溶解度
1600 g/L
密度
1.93 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
負離子痕跡
sulfate (SO42-): ≤0.01%
正離子痕跡
As: ≤0.0005%
Cu: ≤0.002%
Mn: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.003%
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Fe](Cl)Cl.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Fe.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI 密鑰
WSSMOXHYUFMBLS-UHFFFAOYSA-L
聯結
Replaces: FX0250; FX0250-2
分析報告
Assay (manganometric): ≥ 98.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
As (Arsenic): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
Substances not precipitated by ammonia (as sulfates): ≤ 0.05 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash