主要文件
1.03591
Sigma-Aldrich
二甲基亚砜-d 6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv
别名:
DMSO-d6, 二甲基亚砜-d6, 氘代二甲亚砜
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CD3)2SO
CAS号:
分子量:
84.17
Beilstein:
1237248
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
酶委員會索引編號:
218-617-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.42 mmHg ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
自燃溫度
573 °F
效力
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
42 %
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
0.03% Trimethylsilane (NMR)
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
20.2 °C
轉變溫度
flash point 88 °C
密度
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI 密鑰
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
大量的MagniSolv 氘化溶剂具有极低的残留水量、优异的化学纯度和最高的同位素富集度,可以满足研究人员最苛刻的要求。根据NMR光谱仪的应用和灵敏度,我们提供氘化度在98%至99.96%之间的溶剂。针对所有水溶性的氘标准产品,水含量被依据卡尔费休法和NMR方法被测量出。
應用
含TMS(0.03 vol.%)的二甲基亚砜-D6,氘代率不低于99.8%,用于NMR光谱 MagniSolv。CAS 2206-27-1,摩尔质量84.17 g/mol。
規格
空气中的饱和浓度:8.0 g/m3(20 °C)
分析報告
氘化度: ≥ 99.8 %
- 卡尔费休法,H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %
性能测试(NMR光谱):通过测试
- NMR,H₂O:
≤ 0.02 %
四甲基硅烷(NMR光谱):0.03%
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®进行NMR波谱的验证和定量。了解更多或联系我们免费试用
法律資訊
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
190.4 °F
閃點(°C)
88 °C