主要文件
1.03091
Supelco
1,5-二苯基卡巴肼
GR for analysis and redox indicator ACS,Reag. Ph Eur
别名:
1,5-二苯基卡巴肼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
((C6H5)NHNH)2CO
CAS号:
分子量:
242.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352127
酶委員會索引編號:
205-403-7
NACRES:
NB.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
形狀
solid
mp
173-177 °C
密度
1.31 g/cm3
體積密度
420 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
N(NC(=O)NNc2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI 密鑰
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • Rapid assessment of soil accessible Cr(Ⅵ) in the field by a portable RGB color sensor.:本文使用便携RGB颜色传感器快速现场评估土壤中的Cr(VI),提升环境监测技术(Guo et al., 2024)。
  • Immobilization of diphenylcarbazide on paper-based analytical devices for the pre-concentration and detection of chromium VI in water samples.:本文将二苯卡巴肼固定在纸基分析器件上,改进对水中Cr(VI)的预富集和检测,促进环境分析(Ben Jaballah et al., 2023)。
  • Tailoring Acid Free-Paper based Analytical Devices (Af-PADs) via radiation assisted modification of cellulose paper.:本文通过辐射改性纤维素纸,用来制造无酸纸基分析器件(Af-PAD)以提高化学传感的分析性能(Rawat et al., 2023)。
  • Water Decontamination from Cr(VI) by Transparent Silica Xerogel Monolith.:本文研制一种新型的透明单片二氧化硅干凝胶用于高效去除水中的Cr(VI)。带来一种新的水净化技术(Zannotti et al., 2023)。
分析報告
纯度(DSC): ≥ 98
鉴别(红外光谱):通过测试
溶解度(根据ACS):通过测试
不溶于乙醇的物质:通过测试
熔点:173 - 176 °C
二苯卡巴腙:通过测试
硫酸灰分: ≤ 0.05 %
灵敏度(铬酸盐):通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3