Merck
所有图片(7)
主要文件
1.03034
Supelco
N,N-二甲基甲酰胺
EMPARTA®
别名:
DMF, NSC 5356
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCON(CH3)2
CAS号:
分子量:
73.09
Beilstein:
605365
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12191502
酶委員會索引編號:
200-679-5
NACRES:
NA.05
化驗:
≥99.5% (GC)
bp:
153 °C (lit.)
蒸汽壓力:
2.7 mmHg ( 20 °C)
蒸汽密度
2.5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
2.7 mmHg ( 20 °C)
產品線
EMPARTA®
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
833 °F
效力
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15.2 %
雜質
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
蒸發殘留物
≤0.001%
折射率
n20/D 1.430 (lit.)
pH值
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 57.5 °C
溶解度
soluble 1000 g/L
密度
0.944 g/mL (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EMPARTA®级溶剂用于分析实验室的常规任务。EMPARTA® 级溶剂提供的测试参数比EMPARTA® 少,但是质量仍然很高。EMPARTA® 溶剂符合ACS要求,使其成为各种分析应用的理想选择。
應用
多种疏水性有机化合物的溶剂。
分析報告
纯度(GC): ≥ 99.5 %
鉴别(IR):符合
密度(d 20 °C/4 °C):0.948 - 0.949
酸度: ≤ 0.0005 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
重金属: ≤ 0.0002 %
蒸发残留物: ≤ 0.001%
水: ≤ 0.1 %
法律資訊
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
135.5 °F - closed cup
閃點(°C)
57.5 °C - closed cup