主要文件
1.02692
Supelco
Celite® 503 Diatomaceous Earth
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
别名:
Celite® 503
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101527
酶委員會索引編號:
272-489-0
NACRES:
NB.21
产品名称
Celite® 503, Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
品質等級
技術
HPLC: suitable
pH值
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解度
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
應用
Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H₂O, 20 °C).
分析報告
Identity: passes test
Loss on ignition (600 °C): ≤ 0.5 %
Particle size (< 0.1 mm): ≥ 85 %
法律資訊
Celite is a registered trademark of Imerys Minerals California, Inc.
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1