主要文件
1.02204
Supelco
Charcoal wood
powder
别名:
Charcoal wood
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C
CAS号:
分子量:
12.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101522
酶委員會索引編號:
231-153-3
NACRES:
NB.51
品質等級
形狀
powder
燃燒殘留物
≤7% (600 °C)
粒徑
<0.15 mm (~99%)
mp
3550 °C
體積密度
410 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[C]
InChI
1S/C
InChI 密鑰
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Residue on ignition (600 °C): ≤ 7 %
Particle size (< 0.15 mm): about 99%
Carbonization: conforms
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials