主要文件
1.01647
Sigma-Aldrich
阿尔新蓝溶液
for microscopy
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116124
NACRES:
NA.41
品質等級
形狀
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
技術
microbe id | staining: suitable
pH值
2.5 (25 °C in H2O)
密度
1.006 g/cm3 at 20 °C
應用
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
15-25°C
一般說明
Alcian蓝溶液,pH值为2.5(用于显微镜),是一种即用型染色溶液,用于人类医学细胞诊断并用于对人体来源的样品材料进行组织学研究,例如对肠道或胃等组织切片的研究。目前,即用型Alcian蓝溶液(pH值为2.5)可用于组织学组织中酸性粘多糖的染色。在组织中选择性地染色酸性粘液物质,然后用核快红反染标本。醋酸-Alcian蓝溶液用于染色应用;当pH值为2.5时,羧基化和硫酸蛋白聚糖会被选择性染色。只有在pH值为1的条件下才能区分羧酸和硫酸酯基团。使用核快红/硫酸铝溶液(产品号:100121)进行反染色。alcian蓝染色法经常与过碘酸希夫反应(PAS)结合使用。与PAS反应相结合,还可以观察到非取代多糖、中性粘多糖、粘蛋白和糖蛋白、乙二醇和磷脂。
500ml瓶足以进行2000至3000次应用。
作为IVD产品并获得CE认证,它可以轻松地用于诊断和实验室认证。有关详细信息,请参阅使用说明 (IFU)。IFU 可以从本网页下载。
分析報告
显微镜检查适用性:通过测试
中性粘多糖:紫色
多糖:紫色
PAS阴性酸性粘液物质:浅蓝色
细胞核:蓝色
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2