主要文件
1.01599
Supelco
4-Bromoaniline
GR for analysis
别名:
4-Bromoaniline, p-Bromoaniline, p-Bromophenylamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6BrN
CAS号:
分子量:
172.02
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
203-393-9
品質等級
形狀
solid
效力
456 mg/kg LD50, oral (Rat)
536 mg/kg LD50, skin (Rat)
bp
230-250 °C/1013 hPa
mp
60-64 °C
體積密度
810 kg/m3
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI 密鑰
WDFQBORIUYODSI-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Purity (GC): ≥ 99 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 62 - 64 °C
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3