主要文件
1.01154
Supelco
枸橼酸氢二铵
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
别名:
枸橼酸氢二铵, 枸橼酸氢二铵(Ammonium citrate dibasic, Diammonium hydrogen citrate)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H14N2O7
CAS号:
分子量:
226.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
221-146-3
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
品質等級
agency
reag. Ph. Eur.
產品線
EMSURE®
化驗
99.0-102.0% (alkalimetric)
形狀
solid
雜質
≤0.005% Insoluble matter
燃燒殘留物
≤0.01% (as sulfate)
pH值
3.3-5.3 (23 g/L in H2O)
密度
1.48 g/cm3 at 20 °C
體積密度
400‑600 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.0005%
oxalate (C2O42-): passes test (limit about 0.05%)
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
正離子痕跡
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[NH4]OC(=O)C(O)(CC(=O)O[NH4])CC(=O)O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
InChI 密鑰
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
應用
  • An EPR and optical absorption study of VO2+ ions in di-ammonium hydrogen citrate [(NH4)2C6H6O7] single crystals.: 本研究考察了柠檬酸氢二铵中 VO2+ 离子的电子顺磁共振和光学特性——这可能会影响化学和材料科学中的分析技术(Karabulut and Tufan, 2008)。
聯結
替代:AX1285-1; AX1285; AX1285-3; AX1285-20
分析報告
含量测定(碱量滴定):99.0 - 102.0 %
不溶物: ≤ 0.005 %
pH值(0.1 mol/L):3.3 - 5.3
氯(Cl): ≤ 0.0005 %
草酸盐(C₂O₄):通过测试(限度约为0.05%)
磷酸盐(PO₄): ≤ 0.0005 %
总硫量(以SO₄计): ≤ 0.005 %
重金属(以铅计): ≤ 0.0005 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
炽灼残渣(以硫酸盐计): ≤ 0.01 %
符合ACS,Reag. Ph Eur
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3