主要文件
1.00673
Supelco
Phosphate Test, photometric
photometric, 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 9-307 mg/L (PO43-), 7-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
磷酸盐总磷测试预装试剂, photometric, 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 9-307 mg/L (PO43-), 7-229 mg/L (P2O5), Spectroquant®
產品線
Spectroquant®
品質等級
用途
sufficient for 25 tests
特定分析物
phosphate
測量範圍
3.0-100.0 mg/L (PO4-P)
7-229 mg/L (P2O5)
9-307 mg/L (PO43-)
技術
photometry: suitable
相容性
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
檢測方法
photometric (Phosphomolybdenum blue)
儲存溫度
15-25°C
相关类别
一般說明
(邻磷和总磷)方法:光度计,3.0-100.0 mg/L(PO4-P),9-307 mg/L(PO43-),7-229 mg/L(P2O5),Spectroquant®
该方法类似于EPA 365.2+3、APHA 4500-P E和DIN EN ISO 6878。
Spectroquant® 磷酸盐反应池测试可以准确定量磷酸盐。磷酸盐水平升高可能导致水体富营养化,这对环境会构成威胁。因此,许多国家都对饮用水和废水中磷酸盐的浓度进行了调节。
进一步的应用是测定食品&饮料(如啤酒)、环境和农业样品(如土壤)中的磷酸盐。
Spectroquant®反应池测试配有预填充的16 mm圆形反应池和根据提供的说明书进行分析所需的所有试剂。
所有Spectroquan®反应池和试剂测试试剂盒均配备了独特的实时 ID(二维条码),可实现自动识别,并包含必要的信息,例如批号、有效期和自动更新校准数据。
法律資訊
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1